Print…
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-3-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC502154-1G PC502154-250MG PC502154-5G
APOSPC502154-1GEA 200 EUR
APOSPC502154-1G APOSPC502154-250MG APOSPC502154-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30183258
Número CAS: 1917307-72-2