Print…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502153-1G PC502153-250MG PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA 55.1 EUR
APOSPC502153-1G APOSPC502153-250MG APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08448293
Número CAS: 28186-62-1