Print…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 731 EUR
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₃IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977391
Número CAS: 868166-28-3