Print…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502144-1G PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA 1400 EUR
APOSPC502144-1G APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₃IO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398176
Número CAS: 868167-58-2