Print…
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-hydroxymethylphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC502140-1G PC502140-5G PC502140-10G PC502140-25G
APOSPC502140-1GEA 92.8 EUR
APOSPC502140-1G APOSPC502140-5G APOSPC502140-10G APOSPC502140-25G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Peso Molecular: 169.946 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11111910
Número CAS: 1246633-53-3