Print…
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl Alcohol
PC502138-1G PC502138-250MG PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA 168 EUR
APOSPC502138-1G APOSPC502138-250MG APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202666
Número CAS: 287121-32-8