Print…
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC502136-1G PC502136-5G
APOSPC502136-1GEA 87 EUR
APOSPC502136-1G APOSPC502136-5G
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13181611
Número CAS: 1246633-55-5