Print…
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502130-1G PC502130-250MG PC502130-5G
APOSPC502130-1GEA 95.7 EUR
APOSPC502130-1G APOSPC502130-250MG APOSPC502130-5G
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.034 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10000921
Número CAS: 647020-71-1