Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 290 EUR
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₃
Peso Molecular: 242.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787527
Número CAS: 1119454-13-5