Print…
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502099-1G PC502099-5G PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA 43.5 EUR
APOSPC502099-1G APOSPC502099-5G APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Peso Molecular: 267.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846086
Número CAS: 1160574-62-8