Print…
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 464 EUR
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₃BrF₄N₂
Peso Molecular: 283.02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28515425
Número CAS: 1820619-42-8