Print…
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Difluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 480 EUR
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂F₅I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD30481111
Número CAS: 2089257-26-9