Print…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502065-1G PC502065-250MG PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA 226 EUR
APOSPC502065-1G APOSPC502065-250MG APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28746751
Número CAS: 1805950-70-2