Print…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502064-1G PC502064-250MG PC502064-5G
APOSPC502064-1GEA 190 EUR
APOSPC502064-1G APOSPC502064-250MG APOSPC502064-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅Br₂F₃
Peso Molecular: 317.929 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28746753
Número CAS: 1428940-11-7