Print…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502063-1G PC502063-250MG PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA 241 EUR
APOSPC502063-1G APOSPC502063-250MG APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃BrF₃N
Peso Molecular: 250.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16606444
Número CAS: 1228898-24-5