Print…
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502062-1G PC502062-250MG PC502062-5G
APOSPC502062-1GEA 0 EUR
APOSPC502062-1G APOSPC502062-250MG APOSPC502062-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972473
Número CAS: 887585-71-9