Print…
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
PC50206-1G PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50206-1G APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800783
Número CAS: 364-75-0