Print…
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 68.6 EUR
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Peso Molecular: 186.134 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027453
Número CAS: 326-55-6