Print…
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502023-1G PC502023-250MG PC502023-5G
APOSPC502023-1GEA 725 EUR
APOSPC502023-1G APOSPC502023-250MG APOSPC502023-5G
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₃IO
Peso Molecular: 314.043 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22544410
Número CAS: 1393557-53-3