Print…
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502012-1G PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA 422 EUR
APOSPC502012-1G APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 217.998 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28401849
Número CAS: 1337606-50-4