Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC502009-1G PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA 248 EUR
APOSPC502009-1G APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25459672
Número CAS: 1780187-45-2