Print…
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501999-1G PC501999-250MG
APOSPC501999-1GEA 429 EUR
APOSPC501999-1G APOSPC501999-250MG
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Peso Molecular: 177.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698441
Número CAS: 153468-97-4