Print…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501987-1G PC501987-250MG PC501987-5G
APOSPC501987-1GEA 58 EUR
APOSPC501987-1G APOSPC501987-250MG APOSPC501987-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Peso Molecular: 207.107 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698448
Número CAS: 1214336-89-6