2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC501980-1G
PC501980-5G
APOSPC501980-1GEA
241
EUR
APOSPC501980-1G
APOSPC501980-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Fórmula:
C₇H₆F₃NO Peso Molecular: 177.124 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04969924 Número CAS: 832740-98-4 |