Print…
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 49.3 EUR
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 217.998 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15528910
Número CAS: 1105665-42-6