Print…
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501964-10G PC501964-1G PC501964-5G
APOSPC501964-10GEA 238 EUR
APOSPC501964-10G APOSPC501964-1G APOSPC501964-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24387232
Número CAS: 1232407-50-9