Print…
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 69.6 EUR
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₃NO₃
Peso Molecular: 221.133 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390052
Número CAS: 656-06-4