Print…
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-methylbenzene
PC501951-1G PC501951-250MG PC501951-5G
APOSPC501951-1GEA 174 EUR
APOSPC501951-1G APOSPC501951-250MG APOSPC501951-5G
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922624
Número CAS: 1208074-75-2