Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501940-1G PC501940-250MG PC501940-5G
APOSPC501940-1GEA 116 EUR
APOSPC501940-1G APOSPC501940-250MG APOSPC501940-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25459708
Número CAS: 1784366-04-6