Print…
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501921-1G PC501921-250MG
APOSPC501921-1GEA 580 EUR
APOSPC501921-1G APOSPC501921-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29049291
Número CAS: 1929606-78-9