Print…
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501905-1G PC501905-5G PC501905-25G
APOSPC501905-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501905-1G APOSPC501905-5G APOSPC501905-25G
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23713110
Número CAS: 1193162-21-8