Print…
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501901-1G PC501901-5G PC501901-10G PC501901-25G
APOSPC501901-1GEA 0 EUR
APOSPC501901-1G APOSPC501901-5G APOSPC501901-10G APOSPC501901-25G
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 96%
5-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08669446
Número CAS: 633327-22-7