Print…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC501895-250MG PC501895-5G
APOSPC501895-250MGEA 26.1 EUR
APOSPC501895-250MG APOSPC501895-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Peso Molecular: 207.107 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698453
Número CAS: 83189-99-5