Print…
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 0 EUR
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Fórmula: C₇H₅BrFIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29049290
Número CAS: 1935372-87-4