Print…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501893-1G PC501893-250MG PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA 24.8 EUR
APOSPC501893-1G APOSPC501893-250MG APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Peso Molecular: 177.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11621754
Número CAS: 83190-01-6