Print…
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 0 EUR
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27949835
Número CAS: 354574-32-6