Print…
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 89.9 EUR
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 217.998 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16987589
Número CAS: 1250444-23-5