Print…
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501860-1G PC501860-250MG
APOSPC501860-1GEA 270 EUR
APOSPC501860-1G APOSPC501860-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrF₂O
Peso Molecular: 220.999 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26401549
Número CAS: 112279-64-8