Print…
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501854-1G PC501854-5G PC501854-25G
APOSPC501854-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501854-1G APOSPC501854-5G APOSPC501854-25G
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835211
Número CAS: 651027-01-9