Print…
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501845-1G PC501845-250MG PC501845-5G
APOSPC501845-1GEA 219 EUR
APOSPC501845-1G APOSPC501845-250MG APOSPC501845-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24107184
Número CAS: 1520538-81-1