Print…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501834-1G PC501834-250MG
APOSPC501834-1GEA 944 EUR
APOSPC501834-1G APOSPC501834-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28141935
Número CAS: 1823576-81-3