Print…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501833-1G PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA 265 EUR
APOSPC501833-1G APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28141932
Número CAS: 1823576-75-5