Print…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)boronic acid, 5-Bromo-2,3,4-trifluorophenylboronic acid
PC50182-1G PC50182-250MG PC50182-5G
APOSPC50182-1GEA 522 EUR
APOSPC50182-1G APOSPC50182-250MG APOSPC50182-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₃BBrF₃O₂
Peso Molecular: 254.797 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032026
Número CAS: 2377611-88-4