Print…
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 582 EUR
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄BrClFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD29037263
Número CAS: 1694842-86-8