Print…
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501793-1G PC501793-250MG PC501793-500MG PC501793-5G
APOSPC501793-1GEA 0 EUR
APOSPC501793-1G APOSPC501793-250MG APOSPC501793-500MG APOSPC501793-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₄BBrF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026702
Número CAS: 1260757-41-2