Print…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 574 EUR
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28141929
Número CAS: 1805575-76-1