Print…
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
PC501766-1G PC501766-250MG
APOSPC501766-1GEA 1090 EUR
APOSPC501766-1G APOSPC501766-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Fórmula: C₇H₄BrF₂NO₃
Peso Molecular: 268.012 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15526849
Número CAS: 835633-47-1