Print…
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC501764-1G PC501764-250MG PC501764-5G
APOSPC501764-1GEA 575 EUR
APOSPC501764-1G APOSPC501764-250MG APOSPC501764-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClFI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29037266
Número CAS: 1935178-59-8