Print…
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC501762-1G PC501762-250MG
APOSPC501762-1GEA 174 EUR
APOSPC501762-1G APOSPC501762-250MG
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Peso Molecular: 267.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28141930
Número CAS: 1805210-84-7