Print…
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 29 EUR
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrF₂O
Peso Molecular: 223.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28061449
Número CAS: 1404115-38-3